¥73,800
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
zebrafish, (Japanese Medaka)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
zebrafish ... pcna(30678)
詳細
免疫原
アプリケーション
Anti-PCNA antibody has been used in the detection of proliferating cells by immunofluorescence.[3]
生物化学的/生理学的作用
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) controls the production of the leading and lagging strands, which are required for the duplication of DNA. It acts as a cell cycle regulatory protein.[4] This protein regulates apoptosis. PCNA is also involved in non-replicative DNA synthesis events.[1]
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2701819-100UG:
SAB2701819-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ