Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB2501247
Sigma-Aldrich
Anti-CAV3 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LGMD1C, Anti-LQT9, Anti-MGC126100, Anti-MGC126101, caveolin 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥76,760
¥76,760
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥76,760
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,760
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAV3(859)
免疫原
Peptide with sequence EHTDLEAQIVKDIHC, from the N Terminus of the protein sequence according to NP_203123.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501247-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)