Merck
SAB2108749
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Anti-MGC99675
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
抗MBP抗体, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
33 kDa
交差性
rat, guinea pig, rabbit, human, horse, dog
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
アクセッション番号
NM_001025101
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MBP
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: FKDRPSESDELQTIQEDSAATSESLDVMASQKRPSQRHGSKYLATASTMD
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Hung Yeh et al.
The Plant cell, 28(7), 1701-1721 (2016-06-19)
Plasma membrane-localized pattern recognition receptors (PRRs) such as FLAGELLIN SENSING2 (FLS2), EF-TU RECEPTOR (EFR), and CHITIN ELICITOR RECEPTOR KINASE1 (CERK1) recognize microbe-associated molecular patterns (MAMPs) to activate pattern-triggered immunity (PTI). A reverse genetics approach on genes responsive to the priming
Dazhi Guo et al.
Molecular neurobiology, 60(3), 1675-1689 (2022-12-23)
A disintegrin and metalloproteinase 10 (ADAM10) plays an essential role in the regulation of survival, proliferation, migration, and differentiation of various neural cells. Nevertheless, the role of ADAM10 in oligodendrocyte precursors (OPCs) and myelination in the central nervous system (CNS)
Retraction. The Arabidopsis Malectin-Like Leucine-Rich Repeat Receptor-Like Kinase IOS1 Associates with the Pattern Recognition Receptors FLS2 and EFR and Is Critical for Priming of Pattern-Triggered Immunity. Plant Cell 26: 3201-3219.
The Plant cell, 27(5), 1563-1563 (2015-05-15)