Merck
M3821
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
別名:
抗MBP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, human, mouse
citations:
55
テクニック:
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
製品名
抗-ミエリン塩基性タンパク質(MBP) ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17-22 kDa (isoform)
antigen ~22 kDa (isoform)
antigen ~33 kDa (isoform)
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
詳細
ミエリン塩基性タンパク(MBP)は、ヒト染色体18q22qterに位置づけられた遺伝子によってコード化された18.5 kDaのタンパクです。MBPはミエリン鞘の主要成分であり、中枢神経系(CNS)で高発現しています。
ミエリン塩基性タンパク(MBP)は、主にオリゴデンドロサイトに発現する親水性タンパク質です。神経系の髄鞘形成、髄鞘形成前のシグナル伝達経路、神経損傷後の再髄鞘形成プロセスにおいて重要な役割を果たします。抗ミエリン塩基性タンパク質(MBP)抗体は、ウェスタンブロッティングやフローサイトメトリーで使用できます。ウサギ抗ミエリン塩基性タンパク質抗体は、マウス、ラット、ヒトのミエリン塩基性タンパク質と特異的に反応します。
免疫原
ヒトミエリン塩基性タンパク質の残基102~116に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ミエリン塩基性タンパク質(MBP)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 間接的免疫標識
  • 免疫組織染色
  • ウェスタンブロッティング。
抗ミエリン塩基性タンパク質(MBP)抗体(1:200希釈)は、二重蛍光標識において一次抗体として使用できます。また、イムノブロッティングを用いてミエリン塩基性タンパク質を検出するのにも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、ミエリン鞘の形成に重要な役割を果たし、さまざまな神経障害に関連します。MBPは、自己免疫疾患実験的アレルギー性脳脊髄炎(EAE)で抗原性標的として機能します。MBPは、細胞骨格交替と膜伸長に不可欠な役割を果たします。さらに、Fyn-媒介シグナル伝達経路、ホスホイノシチドのゼクエストレーションおよびカルシウム恒常性の制御にも関与しています。MBPはマイトジェン活性化プロテイン・キナーゼ(MAP)のin vitro基質として機能し、酵素の精製と機能性研究に役立ちます。
物理的形状
0.02%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝食塩水溶液。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M3821-100UG-PW:
M3821-BULK:
M3821-100UG:
M3821-100UG-LBL:
M3821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neurotropin? Accelerates the Differentiation of Schwann Cells and Remyelination in a Rat Lysophosphatidylcholine-Induced Demyelination Model
Matsuoka H, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19 (2018)
MyelStones: the executive roles of myelin basic protein in myelin assembly and destabilization in multiple sclerosis.
Vassall KA, et al.
The Biochemical Journal, 472, 17-32 (2015)
Functional motor recovery from motoneuron axotomy is compromised in mice with defective corticospinal projections.
Ding Y, et al.
PLoS ONE, 9 (2014)
Neuroglial Cells in Long-Term Primary Cultures from the Gilthead Seabream (Sparus Aurata L.): New Functional In Vitro Model from Bony Fish Brain
Centoducati, et al.
Italian Journal of Animal Science, 12 (2013)
H Inouye et al.
Journal of neuroscience research, 28(1), 1-17 (1991-01-01)
To explain how the myelin proteins are involved in the organization and function of the myelin sheath requires knowing their molecular structures. Except for P2 basic protein of PNS myelin, however, their structures are not yet known. As an aid