安全性情報
SAB2106366
Sigma-Aldrich
Anti-TRPV6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-ABP/ZF, Anti-CAT1, Anti-CATL, Anti-ECAC2, Anti-HRPTTN, Anti-HSA277909, Anti-LP6728, Anti-ZFAB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥69,790
¥69,790
出荷可能日2025年4月22日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥69,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,790
出荷可能日2025年4月22日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
83 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRPV6(55503)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TRPV6
生物化学的/生理学的作用
Trpv6 is a Ca(2+)-sensing Ca(2+) channel.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TEIDSSGDDQSLLELIVTTKKREARQILDQTPVKELVSLKWKRYGRPYFC
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2106366-100UL:
SAB2106366-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tytti Kärki et al.
Scientific reports, 10(1), 14683-14683 (2020-09-09)
Epithelial integrity is lost upon cancer progression as cancer cells detach from the primary tumor site and start to invade to the surrounding tissues. Invasive cancers of epithelial origin often express altered levels of TRP-family cation channels. Upregulation of TRPV6