安全性情報
SAB2104637
Sigma-Aldrich
Anti-ATP7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-MK, Anti-MNK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
163 kDa
交差性
horse, rat, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit, bovine
包装
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP7A(538)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ATP7A
生物化学的/生理学的作用
The ATP7A gene encodes the Menkes copper-translocating P-type ATPase, a ubiquitous protein that regulates the absorption of copper in the gastrointestinal tract. Inside cells, this protein has a dual function: it delivers copper to cuproenzymes in the Gol
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SSLFLKLYRKPTYESYELPARSQIGQKSPSEISVHVGIDDTSRNSPKLGL
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2104637-100UL:
SAB2104637-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)