SAB4200806
Anti-Ezrin antibody, Mouse monoclonal
clone 3C12, purified from hybridoma cell culture
別名:
Cytovillin, Villin-2, p81
サイズを選択してください
¥28,900
サイズを選択してください
About This Item
¥28,900
おすすめの製品
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~80 kDa
交差性
bovine, canine, hamster, kangaroo, human, monkey, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 1-2 μg/mL using using canine MDCK cells extract
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Ezr(22350)
詳細
The ERM proteins family are involved in the functional expression of membrane proteins on the cell surface, integrate Rho guanosine 5′-triphosphatase (GTPase) signaling regulating cytoskeletal organization and act as protein kinase A (PKA)-anchoring proteins. Therefore, ERM proteins seem to play an important role in the membrane transport of electrolytes by ion channels and transporters.
免疫原
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200806-25UL:
SAB4200806-BULK:
SAB4200806-VAR:
SAB4200806-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)