安全性情報
MAB1578
Sigma-Aldrich
抗ムスカリン性アセチルコリン受容体m4抗体 クローン18C7.2
clone 18C7.2, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
18C7.2, monoclonal
精製方法
using Protein A
交差性
monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
特異性
m4ムスカリン性アセチルコリン受容体。他のサブタイプとの反応性なし。
免疫原
GSTと融合したm4受容体i3ループ(ヒト)
アプリケーション
免疫組織染色(サル)
ウェスタンブロッティング(トランスフェクトしたCHO細胞株)
免疫沈降(ラットおよびサル)
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ムスカリン性アセチルコリン受容体m4抗体 クローン18C7.2は、ムスカリン性アセチルコリン受容体m4の量を検出します;公表済み;IH、IP、WBにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
物理的形状
0.25 Mの塩化ナトリウムと0.1%のアジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸緩衝液に溶解。
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長6ヵ月間です。
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1578:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Q Li et al.
Neuroscience, 146(1), 384-402 (2007-03-30)
Muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) are widely expressed in the CNS and peripheral nervous system and play an important role in modulating the cell activity and function. We have shown that the cholinergic agonist carbachol reduces the pigeon's inwardly rectifying potassium
Deborah Bauer et al.
Schizophrenia research, 117(1), 92-98 (2009-09-01)
The excitatory amino acid transporters (EAATs) are a family of molecules that are essential for regulation of synaptic glutamate levels. The EAATs may also be regulated by N-glycosylation, a posttranslational modification that is critical for many cellular functions including localization
Christianne E Strang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(5), 2778-2789 (2010-01-01)
The activation and blockade of muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) affects retinal ganglion cell light responses and firing rates. This study was undertaken to identify the full complement of mAChRs expressed in the rabbit retina and to assess mAChR distribution and
Judith Molina et al.
Diabetes, 63(8), 2714-2726 (2014-03-25)
Acetylcholine regulates hormone secretion from the pancreatic islet and is thus crucial for glucose homeostasis. Little is known, however, about acetylcholine (cholinergic) signaling in the human islet. We recently reported that in the human islet, acetylcholine is primarily a paracrine
Jivan Khlghatyan et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(9), 3813-3827 (2018-10-09)
Cortical D2 dopamine receptor (Drd2) have mostly been examined in the context of cognitive function regulation and neurotransmission modulation of medial prefrontal cortex by principal neurons and parvalbumin positive, fast-spiking, interneurons in schizophrenia. Early studies suggested the presence of D2