Merck
SAB1407586
Sigma-Aldrich
抗RETSAT抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20296
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~22.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RETSAT(54884)
免疫原
RETSAT (AAH11418, 1 a.a. ~ 205 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHALLVNHYMKGGFYPRGGSSQIAFHTIPVIQRAGGAVLTKATVQSVLLDSAGKACGVSVKKGHELVNIYCPIVVSNAGLFNTYEHLLPGNARCLPGVKQQLGTVRPGLGMTSVFICLRGTKEDLHLPSTNYYVYYDTDMDQAMERYVSMPREEAAEHIPLLFFAFPSAKDPTWEDRFPGGECDCRIPTHQPVLSGCSPRCLLRG
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keiji Kuroda et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), 4429-4437 (2013-09-13)
Decidualizing human endometrial stromal cells (HESCs) profoundly up-regulate 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1), the enzyme that converts inert cortisone to active cortisol. We postulated that the induction of a cortisol gradient upon decidualization of the periimplantation endometrium may impact on