Merck
SAB1405979
Sigma-Aldrich
Anti-ICAM4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CD242, LW
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~29.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ICAM4(3386)
詳細
This gene encodes the Landsteiner-Wiener (LW) blood group antigen(s) that belongs to the immunoglobulin (Ig) superfamily, and that shares similarity with the intercellular adhesion molecule (ICAM) protein family. This ICAM protein contains 2 Ig-like C2-type domains and binds to the leukocyte adhesion LFA-1 protein. The molecular basis of the LW(A)/LW(B) blood group antigens is a single aa variation at position 100; Gln-100=LW(A) and Arg-100=LW(B). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
ICAM4 (NP_001034221.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSLFPLSLLFFLAAAYPGVGSALGRRTKRAQSPKGSPLAPSGTSVPFWVRMSPEFVAVQPGKSVQLNCSNSCPQPQNSSLRTPLRQGKTLRGPGWVSYQLLDVRAWSSLAHCLVTCAGKTRWATSRITAYSVPGGLLGGDPEAWKPGHLFRKPGALHRPGSGQRDLDLRVCCWTPRLLAARDLPRAPQSRRPGGPQQLGTHYTDARLEPRAHSFGLRFHRCPCRDPPHCGRCVPMQVPSYEVPGVKGDVLCRLSEKKRNMKQSGEMAIHGG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)