SAB1404683
Monoclonal Anti-DCAMKL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DCDC3A, DCLK, KIAA0369
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
すべての画像(4)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.9 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCLK1(9201)
詳細
DCAMKL1 is a microtubule-associated protein that phosphorylates itself and myelin basic protein (MBP; MIM 159430). DCAMKL1 has microtubule polymerizing activity that is independent of its protein kinase activity (Lin et al., 2000 [PubMed 11124993]).[supplied by OMIM
免疫原
DCAMKL1 (NP_004725, 640 a.a. ~ 729 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIALDHGFTIKRSGSLDYYQQPGMYWIRPPLLIRRGRFSDEDATRM
Sequence
QVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIALDHGFTIKRSGSLDYYQQPGMYWIRPPLLIRRGRFSDEDATRM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ