分子量
~81 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of postnatal mouse brain (S1 fraction), postnatal rat brain (S1 fraction) and of HEK-293T cells over-expressing human DCLK1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCLK1(9201)
mouse ... Dclk1(13175)
rat ... Dclk1(83825)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200186-25UL:
SAB4200186-200UL:
SAB4200186-BULK:
SAB4200186-VAR:
試験成績書(COA)