Merck
SAB1404454
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF7L2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TCF-4, TCF4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月02日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1248をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月02日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1248をお試しください
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.88 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF7L2(6934)
詳細
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes
免疫原
TCF7L2 (NP_110383, 490 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniele Boso et al.
Theranostics, 9(17), 4860-4877 (2019-08-15)
HIF-1α has been suggested to interplay with Wnt signaling components in order to activate a neuronal differentiation process in both normal brain and glioblastoma (GBM). Based on these data, we explored the molecular mechanisms underlying the observed capability of GBM