Merck
SAB1403296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC7 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid
別名:
FLJ10792, FLJ20279, ZNF370
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D8, monoclonal
分子量
antigen ~48.99 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZDHHC7(55625)
免疫原
ZDHHC7 (AAH17702, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)