Merck
SAB1402931
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSTR1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SRIF-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32.6 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SSTR1(6751)
詳細
Somatostatin acts at many sites to inhibit the release of many hormones and other secretory proteins. The biological effects of somatostatin are probably mediated by a family of G protein-coupled receptors that are expressed in a tissue-specific manner. The encoded protein is a member of the superfamily of somatostatin receptors having seven transmembrane segments, and is expressed in highest levels in jejunum and stomach. (provided by RefSeq)
免疫原
SSTR1 (AAH35618, 1 a.a. ~ 60 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFPNGTASSPSSSPSPSPGSCGEGGGSRGPGAGAADGMEEPGRNASQNGTLSEGQGSAIL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)