スキップする
F7799
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
別名:
C-Fos抗体, C-Fos抗体 - ウサギで産生される抗c-Fos抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥39,000
0.2 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥107,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
44
¥39,000
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB457をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗c-Fos ウサギ宿主抗体, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 50-60 kDa
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue, western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
c-Fosは転写因子ファミリーに属し、他にはFosB、Fra1、Fra2が含まれます。fos腫瘍遺伝子はFBJ-ネズミ骨肉腫ウイルスにより伝搬するレトロウイルス形質転換遺伝子(v-fos)です。c-Fosは翻訳後修飾を受け、57 kDa、60 kDaおよび62 kDaのタンパク質など異なるフォームが報告されています。c-Fosの安定的発現は骨や歯の組織、造血細胞、生殖細胞、および中枢神経系を成長させることが示されています。高レベルのc-Fosがヒト満期胎膜で発現しています。
Immunogen
ヒトc-Fosプロトオンコジ-ン(p55)のN末端領域アミノ酸3-16に相当する合成ペプチド。
Application
ウサギポリクローナル抗c-Fos抗体はイムノブロッティング(50~62 kDa間に単一の、あるいは複数のバンドとして)により、および免疫組織染色によりc-Fosを認識します。イムノブロッティングにより、この抗体はまたc-Fosの分解生成物を示す40 kDa付近のバンドを検出することがあります。イムノブロッティングによるc-Fosの染色は、c-Fos免疫ペプチド(c-Fosヒト、C末端にリシンを付加した3~16アミノ酸から成る)により特異的に阻害されます。
ウサギ宿主抗c-Fos抗体は、脊髄切片中のc-Fos免疫反応性を調べるためにイムノアッセイで用いられています。免疫組織染色で用いられています。[1]
広範な細胞の状態推移、たとえば細胞増殖および分化、および損傷やストレスに対する細胞の反応などにおけるc-Fosの存在と役割を調べるためのプローブとして使用できます。
Biochem/physiol Actions
c-Fos(AP-1転写因子サブユニット)は細胞増殖および分化において重要な役割を果たしています。さらに、細胞のストレス反応、細胞損傷と細胞死にも関連があります。また、通常の骨および造血細胞の成長および腫瘍形成にも関連があります。c-Fosは急速かつ一時的にほとんどすべてのタイプの細胞で、さまざまな細胞外刺激によって誘導されます。刺激としてはたとえばストレス、マイトジェン成長因子、サイトカイン、神経伝達物質および医薬品があります。c-Fosの強度の発現はある種のヒトのがん、たとえば大腸および膵臓腺がんで見出されています。
Physical form
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB5700610SAB4500996HPA018531
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue, western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
ELISA: 1:1000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
ChIP: 1—10 μg (per reaction), immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 抗c-Fos ウサギ宿主抗体
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F7799-.2ML: + F7799-BULK: + F7799-VAR: + F7799-25UL:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)