¥68,850
出荷予定日2025年4月17日
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA1(3672)
詳細
This gene encodes the alpha 1 subunit of integrin receptors. This protein heterodimerizes with the beta 1 subunit to form a cell-surface receptor for collagen and laminin. The heterodimeric receptor is involved in cell-cell adhesion and may play a role in inflammation and fibrosis. The alpha 1 subunit contains an inserted (I) von Willebrand factor type I domain which is thought to be involved in collagen binding. (provided by RefSeq)
免疫原
ITGA1 (ENSP00000282588, 951 a.a. ~ 1059 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFYSSASEYHISIAANETVPEVINSTEDIGNEINIFYLIRKSGSFPMPELKLSISFPNMTSNGYPVLYPTGLSSSENANCRPHIFEDPFSINSGKKMTTSTDHLKRGTI
Sequence
QFYSSASEYHISIAANETVPEVINSTEDIGNEINIFYLIRKSGSFPMPELKLSISFPNMTSNGYPVLYPTGLSSSENANCRPHIFEDPFSINSGKKMTTSTDHLKRGTI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)