Merck
SAB1402660
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACVR1C antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ACVRLK7, ALK7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.9 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACVR1C(130399)
詳細
ACVR1C is a type I receptor for the TGFB (see MIM 190180) family of signaling molecules. Upon ligand binding, type I receptors phosphorylate cytoplasmic SMAD transcription factors, which then translocate to the nucleus and interact directly with DNA or in complex with other transcription factors (Bondestam et al., 2001 [PubMed 12063393]).[supplied by OMIM
免疫原
ACVR1C (AAH22530.1, 23 a.a. ~ 112 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPGLKCVCLLCDSSNFTCQTEGACWASVMLTNGKEQVIKSCVSLPELNAQVFCHSSNNVTKTECCFTDFCNNITLHLPTASPNAPKLGPM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)