Merck
SAB1402205
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA1 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34.58 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GATA1(2623)
詳細
This gene encodes a protein which belongs to the GATA family of transcription factors. The protein plays an important role in erythroid development by regulating the switch of fetal hemoglobin to adult hemoglobin. Mutations in this gene have been associated with X-linked dyserythropoietic anemia and thrombocytopenia. (provided by RefSeq)
免疫原
GATA1 (ENSP00000365858, 123 a.a. ~ 199 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DLDGKGSTSFLETLKTERLSPDLLTLGPALPSSLPVPNSAYGGPDFSSTFFSPTGSPLNSAAYSSPKLRGTLPLPPC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1