安全性情報
SAB1412028
Sigma-Aldrich
ANTI-ERN1 antibody produced in mouse
clone 5F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ERN1, FLJ30999, IRE1, IRE1P, MGC163277
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5F3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERN1(2081)
詳細
The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals. (provided by RefSeq)
免疫原
ERN1 (AAC25991, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEVINLVDQTSENAPTTVSRDVEEKPAHAPARPEAPVDSMLKDMATIILSTFLLIGWVAFIITYPLSMHQQQQLQHQQFQKELEKIQLLQQQQQQLPFHP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412028-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)