S6047
サッカリン ナトリウム塩 水和物
BioXtra, ≥99%
別名:
2,3-ジヒドロ-3-オキソベンズイソスルホナゾール ナトリウム塩, 2-スルホ安息香酸イミド ナトリウム塩, o-スルホベンゾイミド ナトリウム塩, 可溶性サッカリン
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
甘さ
300 × sucrose
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6047-1KG:
S6047-250G:
S6047-BULK:
S6047-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック