Merck
240931
Sigma-Aldrich
サッカリン
≥99%
別名:
2,3-ジヒドロキシ-1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン-1,1-ジオキシド, 2-スルホ安息香酸イミド, o-安息香酸スルフィミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,730
50 G
¥14,500
¥5,730
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,730
50 G
¥14,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO3S
CAS番号:
分子量:
183.18
Beilstein:
6888
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,730
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
226-229 °C (lit.)
溶解性
acetone: 1g in 12mL(lit.)
alcohol: 1g in 31mL(lit.)
boiling water: 1g in 25mL(lit.)
water: 1g in 25mL(lit.)
SMILES記法
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
人工甘味料であるサッカリン(2-スルホ安息香酸イミド)の生分解が研究されました[1]。発がん可能性についても研究されています。
アプリケーション
  • 口腔内分散錠として製剤化された物理化学的特性と in vivo 吸収が向上したガバペンチン・サッカリン共結晶:この研究では、ガバペンチン・サッカリン共結晶の製剤化が示され、溶解性と吸収性が改善され、医薬品用途に有益であることが実証されています(Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521)。
  • サッカリンとの共アモルファス化によりイブルチニブの溶解性、溶解性、生物学的利用能を改善:この研究では、癌治療に重要なサッカリンとの共アモルファス化によるイブルチニブの生物学的利用能の向上に焦点を当てています(Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031)。
生物化学的/生理学的作用
哺乳類の甘味物質です。ショウジョウバエにおいて、グルコース特異的なグリセロール味覚受容体結合部位の存在が提唱されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
240931-1G:
240931-50G:
240931-VAR:
240931-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N H Tran et al.
Bioresource technology, 161, 40-46 (2014-04-01)
The biodegradation of the six artificial sweetening agents including acesulfame (ACE), aspartame (ASP), cyclamate (CYC), neohesperidindihydrochalcone (NHDC), saccharin (SAC), and sucralose (SUC) by nitrifying activated sludge was first examined. Experimental results showed that ASP and NHDC were the most easily
Hellmuth Lilienthal et al.
Toxicology, 311(1-2), 52-60 (2013-02-14)
Many chemicals are known to exhibit endocrine activity and affect reproductive functions in vertebrates and invertebrates. Endocrine effects include influences on sexual differentiation of the brain during development and reproductive and non-reproductive behavior in adult offspring. We previously demonstrated that
Hugh P Morgan et al.
The Biochemical journal, 448(1), 67-72 (2012-08-22)
PYK (pyruvate kinase) plays a central role in the metabolism of many organisms and cell types, but the elucidation of the details of its function in a systems biology context has been hampered by the lack of specific high-affinity small-molecule
Maryka Quik et al.
Biochemical pharmacology, 86(8), 1153-1162 (2013-07-09)
Accumulating evidence supports the idea that drugs acting at nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) may be beneficial for Parkinson's disease, a neurodegenerative movement disorder characterized by a loss of nigrostriatal dopaminergic neurons. Nicotine administration to parkinsonian animals protects against nigrostriatal damage.
Rino Ragno et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(6), 1241-1253 (2007-02-28)
The screening of the inhibition capabilities of dye-like small molecules from a focused library against both human PRMT1 and Aspergillus nidulans RmtA is reported as well as molecular modeling studies (homology modeling, molecular docking, and 3-D QSAR) of the catalytic
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf