表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
500 g | カートの在庫状況を確認する | ¥20,200 |
1 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥33,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H4NNaO3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
205.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12164504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-886-1
Beilstein/REAXYS Number:
3599229
MDL number:
Assay:
≥98.0% (titration)
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration)
sweetness
300 × sucrose
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Application
- プロプラノロール塩酸塩を含有する小児用印刷口腔内分散型ドラッグデリバリーシステムの品質管理における比色技術の応用:この論文では、甘味料としてサッカリンナトリウム塩水和物を配合した小児用 3D プリントドラッグデリバリーシステムの品質管理を保証するための比色法の活用について取り上げ、小児用医薬品の風味およびコンプライアンスの改善におけるその役割を強調しています(Vakili et al., 2016)。
Biochem/physiol Actions
「第一世代」の合成糖代替品であり、その発癌性が検討されています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (titration) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| sweetness 300 × sucrose | sweetness 300 × sucrose | sweetness - | sweetness - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under サッカリン ナトリウム塩 水和物
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)