Merck
S5951
Sigma-Aldrich
SW02
別名:
4-(4-ブロモフェニル)-5-(エトキシカルボニル)-3,4-ジヒドロ-6-メチル-2-オキソ-1(2H)-ピリミジンブタン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥24,230
25 MG
¥73,190
¥24,230
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥24,230
25 MG
¥73,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23BrN2O5
CAS番号:
分子量:
439.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥24,230
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
InChI Key
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SW02 may be used in Hsp70-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
Hsp70の役割については、このタンパク質に特異的な低分子物質が少ないということもあり、性質の正確なところは明らかとなっていません。Hsp70は、アルツハイマー病のタウやAβなどタンパク質のミスフォールディングが原因とされる疾患において、特に注目が集まっています。SW02は、Hsp70に特異的なアクチベーターあるいはアゴニストです。Hsp70のATPアーゼ活性を増強してタウタンパク質を増加させますが、その他細胞中の疾患関連タンパク質には影響を与えません。また、SW02処理によって、Hsp70がAβペプチドの凝集を阻止することも明らかにされています。
熱ショックタンパク質70(Hsp70)は、クライアントタンパク質のフォールディングを正す働きを促進する分子シャペロンです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
S5951-VAR:
S5951-5MG:
S5951-BULK:
S5951-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rati Lama et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 168, 91-101 (2017-02-19)
Hexamethylene bis-acetamide inducible protein 1 (HEXIM1) is identified as a novel inhibitor of estrogen stimulated breast cell growth, and it suppresses estrogen receptor-α transcriptional activity. HEXIM1 protein level has been found to be downregulated by estrogens. Recently, HEXIM1 has been