アッセイ
≥90% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)C(C)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)Cc5cnc[nH]5)C(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(=O)NC(C)C(O)=O
遺伝子情報
Sendai virus ... NP(1489779)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5670-VAR:
S5670-250UG:
S5670-BULK:
S5670-.25MG:
S5670-1MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)