Merck
S5139
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide triethylamine complex
別名:
NSC 68185, NSC 8168
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)3N · SO3
CAS番号:
分子量:
181.25
Beilstein:
3993165
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
~85 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
InChI Key
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤または試薬です。
  • 抗凝血性で抗血小板作用性の過硫酸化グリコシド類またはオリゴポリ硫酸化部分を含むフラボノイド
  • 抗がん薬として用いるナルシクラシン誘導体
  • 結腸特異的プロドラッグとして用いる硫酸抱合型メチルプレドニゾロン
  • 二糖類のグリコシル化によるヘパラナーゼの四糖類基質
  • ヘパリン-タンパク質相互作用の分析に用いるヘパリンオリゴ糖マイクロアレイの合成
  • 結腸特異的プロドラッグとして用いるデキサメタゾン21-硫酸ナトリウム
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S5139-BULK:
S5139-1G:
S5139-5G:
試験成績書(COA)