Merck
S4936
Sigma-Aldrich
Anti-Sodium Channel, Brain Type I (α subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti-BI, Anti-SP11I, Anti-Scna1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 ML
¥48,030
¥48,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 ML
¥48,030
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,030
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable using rat brain section
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Scn1a(20265)
rat ... Scn1a(81574)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 465-481 of the α subunit of rat type I voltage-gated sodium channel (VGSC, SP11I) with additional N-terminal lysine and tyrosine, conjugated to KLH. The epitope corresponds to the sequence in the intracellular loop between the I and II domains of type I VGSC α subunit. Homology with human is identical.
物理的形状
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4936-.2ML-PW:
S4936-.05ML:4548173347295
S4936-BULK:
S4936-VAR:
S4936-.2ML:4548173347301
S4936-.05ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Noda et al.
Nature, 322(6082), 826-828 (1986-08-03)
The voltage-gated sodium channel is a transmembrane protein essential for the generation of action potentials in excitable cells. It has been reported that sodium channels purified from the electric organ of the electric eel, Electrophorus electricus, and from chick cardiac