スキップする
S8809
モノクロナール抗ナトリウムチャネル, Pan マウス宿主抗体
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
別名:
ナトリウムチャネル抗体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.1 mg
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥197,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K58/35, monoclonal
Application:
IF, IHC (f), WB
Citations:
122
¥197,000
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K58/35, monoclonal
species reactivity
mammals
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1 μg/mL using sciatic and optic nerve sections; cultured hypocampal neurons, western blot: 1 μg/mL using crude brain membrane prep (rat)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
電位作動性ナトリウムチャネル/VGSC(Nav)は、膜の脱分極によって開始される膜貫通タンパク質です。大きな孔形成α-サブユニットと小さなβ-サブユニットを持つヘテロマルチマーです。
Immunogen
Na+チャネルの細胞内III-IVル-プに由来する合成ペプチド (CTEEQKKYYNAMKKLGSKK)。
Application
マウスで産生されたモノクローナル抗ナトリウムチャネル、Pan抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫組織染色(1:50)
  • 免疫染色(1:200)に
  • 免疫蛍光に
  • 免疫細胞化学検査(1:100)に
Biochem/physiol Actions
このクロ-ンに認識される配列は、既知の脊椎動物Na+チャネルではすべて一致しています。培養海馬ニュ-ロンにおいて、抗体は軸索起始部を特異的に染色します。坐骨神経および視神経では、ランヴィエ絞輪を染色します。
電位作動性ナトリウムチャネル/VGSC(Nav)は、侵害受容伝達に関与します。細胞外間隙と細胞内間隙の間の交換の調節に重要な役割を果たします。VGSCは活動電位の開始および発火に重要です。神経細胞の興奮性に関与します。そのため、VGSC遺伝子の変異は複数のてんかん性障害をもたらします。
Physical form
10mM Tris溶液 (pH 7.5, 0.1M NaCl, 30%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
Legal Information
SUNY Stony Brookの独占的ライセンスを受けて販売しています。
Disclaimer
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S0438SAB4502713S6936
description
~1 mg/mL, clone K58/35, purified immunoglobulin
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
species reactivity
mammals
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
mouse ... Scn10a(20264), Scn11a(24046), Scn1a(20265), Scn3a(20269), Scn4a(110880), Scn5a(20271), Scn8a(20273), Scn9a(20274)
rat ... Scn10a(29571), Scn11a(29701), Scn1a(81574), Scn3a(497770), Scn4a(25722), Scn5a(25665), Scn8a(29710), Scn9a(78956)
Gene Information
human ... SCN8A(6334)
mouse ... Scn8a(20273)
rat ... Scn8a(29710)
Gene Information
human ... SCN2A(6323)
Gene Information
rat ... Scn1a(81574)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
K58/35, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)