Merck
S4722
Sigma-Aldrich
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
別名:
Sharps Disposal Bags
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥54,130
¥54,130
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥54,130
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥54,130
Check Cart for Availability
包装
pkg of 200 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13234-0000
詳細
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)