Merck
Z370665
Sigma-Aldrich
Biohazard waste container
capacity 19 L (5 gal)
別名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6370-0005
外径 × H
28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.)
キャパシティ
19 L (5 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.