S4451
Sal003
≥98% (HPLC)
別名:
(2E)-3-フェニル-N-[2,2,2-トリクロロ-1-[[[(4-クロロフェニル)アミノ]チオキソメチル]アミノ]エチル]-2-プロペンアミド, 3-フェニル-N-(2,2,2-トリクロロ-1-((((4-クロロフェニル)アミノ)カルボノチオイル)アミノ)エチル)アクリルアミド
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
適合性
for use with Bio-Rad CFX96
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(NC(=S)NC(NC(=O)\C=C\c2ccccc2)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C18H15Cl4N3OS/c19-13-7-9-14(10-8-13)23-17(27)25-16(18(20,21)22)24-15(26)11-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11,16H,(H,24,26)(H2,23,25,27)/b11-6+
InChI Key
TVNBASWNLOIQML-IZZDOVSWSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S4451-BULK:
S4451-5MG:
S4451-VAR:
S4451-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)