グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0%
形状
crystalline
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S9638-500G-CH:
S9638-6X1KG:
X2019180:
S9638-BULK:
S9638-1KG:4548173211978
S9638-500G:4548173212012
S9638-VAR:
2550097:
S9638-EW:
S9638-25G:4548173211992
2019180-250G:
S9638-250G:4548173211985
S9638-3KG:4548173212005
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.