Merck
S0755
Sigma-Aldrich
コハク酸ジメチル
別名:
コハク酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
956776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
689 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S0755-100ML:
S0755-BULK:
S0755-50ML:
S0755-500ML:
S0755-250ML:
S0755-5ML:
S0755-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted