S0447
SIS3
≥98% (HPLC), powder
別名:
(2E)-1-(6,7-ジメトキシ-3,4-ジヒドロ-1H-イソキノリン-2-イル)-3-(1-メチル-2-フェニル-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-イル)-プロペノン 塩酸塩
サイズを選択してください
¥44,500
サイズを選択してください
About This Item
¥44,500
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
H2O: <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2CCN(Cc2cc1OC)C(=O)\C=C\c3c(-c4ccccc4)n(C)c5ncccc35
InChI
1S/C28H27N3O3.ClH/c1-30-27(19-8-5-4-6-9-19)22(23-10-7-14-29-28(23)30)11-12-26(32)31-15-13-20-16-24(33-2)25(34-3)17-21(20)18-31;/h4-12,14,16-17H,13,15,18H2,1-3H3;1H/b12-11+;
InChI Key
CDKIEBFIMCSCBB-CALJPSDSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0447-5MG:
S0447-VAR:
S0447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)