おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
- Fast and easy processing using rapid spin-column format
- High yields and Quality of Nucleic Acids
- Separate fractionation of RNA and DNA
- Isolate total RNA, from large rRNA down to microRNA (miRNA)
- No phenol or chloroform extractions
アプリケーション
- Bioanalyzer
- Quantitative, real-time RT-PCR for both large mRNA and small RNA including miRNA
- RT-PCR for both large mRNA and small RNA including miRNA
- Northern blotting
- RNase protection
- Primer extension
- Expression array assays
- Next Generation Sequencing
- microRNA Cloning
- miRNA array
- RNA-Seq
- Nanostring
- Fluidigm
- Droplet/Digital PCR
Genomic DNA
- PCR and Quantitative PCR
- Sequencing
- DNA Methylation Studies
- Southern blotting
- Microarrays
- SNP analysis
特徴および利点
- Complete column purification - Separate fractionation of RNA and DNA
- Reduce variability - RNA and DNA are isolated from a single sample with no splitting of the lysate, thus reducing inconsistent results and variability
- Isolate a diversity of RNA species - All sizes of RNA are isolated, from large mRNA down to microRNA
- Isolate high quality RNA and DNA - The purified RNA and DNA are of the highest quality and can be used in a number of downstream applications
単位の定義
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ