Merck
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
別名:
3-(シクロヘキシルアミノ)-1-プロパンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥48,900
1 KG
¥89,800
¥48,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥48,900
1 KG
¥89,800
About This Item
化学式:
C6H11NH(CH2)3SO3H
CAS番号:
分子量:
221.32
Beilstein:
2835588
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥48,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 15 % (w/w), clear, colorless
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI Key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD015-BULK:
RDD015-500G:
RDD015-1KG:
RDD015-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.