安全性情報
RAB1271
Sigma-Aldrich
Human Arginase 1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.05 ng/mL
standard curve range: 2.048-500 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ARG1(383)
詳細
The gene encoding arginase 1 (ARG1), spanning 10-15kb on genomic DNA, is localized on human chromosome 6q23.2. It consists of eight exons. The protein consists of 322 amino acids and is expressed in the liver, red blood cells, lactating mammalian glands and the kidney.[1][2][3]
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Arginase 1 (ARG1) is a liver enzyme involved in the hydrolysis of arginine to form ornithine and urea. In addition to urea cycle, ARG1 is also implicated in various cellular processes, such as macrophage-mediated cytotoxicity and regulation of immune response. The encoded protein is also involved in allergen challenged lungs, in autoimmune inflammation in the central nervous system and in acute liver injury. Deficiency or mutations in the gene leads to a rare urea cycle disorder, argininemia.[1][2][3]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando Holguin et al.
JCI insight, 4(24) (2019-11-13)
BACKGROUNDThe airways of obese asthmatics have been shown to be NO deficient, and this contributes to airway dysfunction and reduced response to inhaled corticosteroids. In cultured airway epithelial cells, L-citrulline, a precursor of L-arginine recycling and NO formation, has been
Clinical phenotype, biochemical profile, and treatment in 19 patients with arginase 1 deficiency
Martina Huemer
Journal of inherited metabolic disease, 39 (2016)
Carbon nanotube-based sensing devices for human Arginase-1 detection
S. Baldo
Sensitization of Cancer Cells for Chemo/Immuno/Radio-therapy, 7 (2016)
Five Novel Mutations in ARG1 Gene in Chinese Patients of Argininemia
Tong-Fei Wu MD
Pediatric Neurology (2013)