RAB1148
別名:
IL-23a, Interleukin-23 subunit alpha
RAB1148-1KT
¥104,000
出荷予定日2025年6月02日
1 of 10
Sigma-Aldrich
RAB1149
Rat IL-7 ELISA Kit
RAB0308
Mouse IL-6 ELISA Kit(マウスIL-6 ELISAキット)
Z744322
Wilmad® NMR Reaction Monitoring System
RAB0815
Mouse Il33 / Interleukin-33 ELISA Kit
Z122475
Aldrich® Micro Vigreux column
Z693286
Norell® Sample Vault Series™ NMR チューブ
S9251
スルファニルアミド
Z286443
Nalgene® stopcock
USP
1633007
スルファニルアミド融点標準品
Supelco
S7521
Liquid chromatography column fittings
rat
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
ELISA: suitable
sample type cell culture supernatant(s)sample type serum sample(s)sample type plasma
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 0.82 ng/ml
colorimetric
wet ice
−20°C
rat ... Il23a(155140)
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Warning
Met. Corr. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。