Merck
RAB1092
Sigma-Aldrich
ヒトTSG-6 ELISAキット
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
別名:
Hyaluronate-binding protein, TSG-6, Tumor necrosis factor-inducible gene 6 protein 
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥104,000
¥104,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥104,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFAIP6(7130)
詳細
このELISA抗体ペアはヒトTSG-6を検出します。その他の種は未確定です。
アプリケーション
ヒトTSG-6 ELISA Kitは、ガレクチンG3および中間代謝物濃度の測定に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
腫瘍壊死因子(TNF)-α–刺激遺伝子6タンパク(TSG-6)は、炎症および発がんにおける細胞-細胞および細胞-マトリックス間の相互作用の制御に関与しています。[2]TSG-6は抗炎症性を有しています。[3]また、本化合物は心臓の虚血がトリガーとなる炎症反応を軽減することが知られています。このため、骨格筋芽細胞、胎児筋芽細胞および胚幹細胞などその他の細胞を用いた心疾患治療において有用です。[3][4]
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスにsampleと入力してください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Yang et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 154-154 (2020-05-13)
Neuroinflammation plays a vital role in the development and maintenance of neuropathic pain. Recent evidence has proved that bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) can inhibit neuropathic pain and possess potent immunomodulatory and immunosuppressive properties via secreting a variety of
Anti-inflammatory protein TSG-6 secreted by activated MSCs attenuates zymosan-induced mouse peritonitis by decreasing TLR2/NF-?B signaling in resident .
Hosoo , et al.
Blood, 118, 330-338 (2011)
S Keisin Wang et al.
The Journal of surgical research, 220, 311-319 (2017-11-29)
The formation of abdominal aortic aneurysms (AAA) is characterized by a dominance of proinflammatory forces that result in smooth muscle cell apoptosis, extracellular matrix degradation, and progressive diameter expansion. Additional defects in the antiinflammatory response may also play a role
Haggai Kaspi et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 72-72 (2021-01-21)
One of the most severe complications of the current COVID-19 pandemic is acute respiratory distress syndrome (ARDS). ARDS is caused by increased amounts of pro-inflammatory cytokines, leading to lung damage and loss of lung function. There are currently no effective
Reiko Iwazawa et al.
Cell transplantation, 27(9), 1390-1400 (2018-07-07)
Cell therapies using adipose-derived stem cells (ADSCs) have been used to treat inflammatory bowel disease (IBD) in human and dog. We previously reported the CellSaic technique, which uses a recombinant scaffold to enhance the efficacy of cell therapy. To examine