安全性情報
RAB1050
Sigma-Aldrich
Human Galectin-8 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥88,000
¥88,000
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LGALS8(3964)
詳細
This ELISA antibody pair detects Human Galectin-8 (LGALS8)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Galectin-8 (Gal-8) is a member of “tandem-repeat” galectin family, possesses two carbohydrate binding domains linked by a short peptide. The short peptide accounts for Gal-8 cell adhesion and downstream signalling.[1] Tumor cells, as well as normal tissues, express Gal-8.[2] The expression level of Gal-8 is higher in multiple myeloma conditions and enhances adhesion to vascular endothelium.[1] Galectin-8 binds to integrin selectively and inhibits cell adhesion and promotes apoptosis.[3] Gal-8 interacts with integrin alpha and regulates neutrophil adhesion to endothelial cells and migration.[2] Gal-8 ligand binds to cluster of differentiation 44 (CD44) and causes an inflammatory response in rheumatoid arthritis.[4] Overexpression of Gal-8 plays a key role in metastasis of prostate cancer and cell survival by causing rearrangement of the cytoskeleton and E-cadherin expression.[5]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Galectin-8 modulates neutrophil function via interaction with integrin alphaM
Nishi N, et al.
Glycobiology, 13(11), 755-763 (2003)
Galectin-8 enhances adhesion of multiple myeloma cells to vascular endothelium and is an adverse prognostic factor
Friedel M, et al.
Glycobiology, 26(10), 1048-1058 (2016)
Galectin-8 binding to integrins inhibits cell adhesion and induces apoptosis
Hadari YR, et al.
Journal of Cell Science, 113(13), 2385-2397 (2000)
The involvement of CD44 and its novel ligand galectin-8 in apoptotic regulation of autoimmune inflammation
Sebban LE, et al.
Journal of Immunology, 179(2), 1225-1235 (2007)
Stable and high expression of Galectin-8 tightly controls metastatic progression of prostate cancer
Gentilini LD, et al.
Oncotarget, 8(27), 44654-44668 (2017)