RAB0365
Human MMP-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
別名:
MMP-2, Matrix metalloproteinase-2
サイズを選択してください
¥88,000
サイズを選択してください
About This Item
¥88,000
おすすめの製品
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3,500 pg/mL
standard curve range: 3.3-800 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MMP2(4313)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials