RAB1034
Human COX-2 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
サイズを選択してください
¥126,000
サイズを選択してください
About This Item
¥126,000
おすすめの製品
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.2 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
詳細
アプリケーション
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials