Merck
RAB0552
Sigma-Aldrich
Human TFPI / Tissue Factor Pathway Inhibitor ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 5 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TFPI(7035)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Tissue Factor Pathway Inhibitor.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Mehmet Sevki Uyanik et al.
Thrombosis research, 134(2), 526-530 (2014-06-30)
Gouty arthritis (GA) is a chronic inflammatory arthritis in which both clinical and subclinical atherosclerosis are more frequent. The dynamic equilibrium between coagulation and fibrinolysis is impaired in inflammatory diseases. We determined TFPI and TAFI antigen levels in GA patients
A Koneti Rao et al.
Thrombosis research, 134(3), 704-710 (2014-07-22)
Diabetes mellitus (DM) is a prothrombotic and proinflammatory state. Hyperglycemia (HG) is encountered even in patients without DM. We have shown that combined HG and hyperinsulinemia (HI) in healthy non-diabetic subjects increased circulating tissue factor (TF) and thrombin generation. To