Merck
RAB0466
Sigma-Aldrich
Human TIMP-1 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Metalloproteinase inhibitor 1, TIMP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TIMP1(7076)
免疫原
Recombinant Human TIMP1
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Zheng et al.
Cellular signalling, 28(9), 1314-1324 (2016-06-15)
Aberrant tumor microenvironment is involved closely in tumor initiation and progression, in which cancer associated fibroblasts (CAFs) play a pivotal role. Both IL-6/STAT3 signaling and TIMP-1 have been found to modulate the crosstalk between tumor cells and CAFs in tumor
Chunyan Meng et al.
PloS one, 13(11), e0207039-e0207039 (2018-11-21)
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) is a glycoprotein involved in cell survival and tumorigenesis. There have been some promising results regarding the diagnostic value of TIMP-1 for patients with colorectal cancer (CRC). The aim of the present study was to
Xin Zheng et al.
Cellular signalling, 28(9), 1314-1324 (2016-06-15)
Aberrant tumor microenvironment is involved closely in tumor initiation and progression, in which cancer associated fibroblasts (CAFs) play a pivotal role. Both IL-6/STAT3 signaling and TIMP-1 have been found to modulate the crosstalk between tumor cells and CAFs in tumor
Hirokuni Akahori et al.
Journal of hypertension, 32(7), 1534-1541 (2014-04-25)
Clinical studies have suggested the beneficial effects of statin therapy on diastolic heart failure. However, the mechanism of the beneficial effects of statin on diastolic heart failure remains unknown. We examined the effect of atorvastatin on the cardiac function of
Nejat Nizam et al.
Inflammation, 37(5), 1771-1778 (2014-05-07)
Salivary, serum matrix metalloproteinase-8 (MMP-8), tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1 (TIMP-1), neutrophil elastase (NE), and myeloperoxidase (MPO) levels were investigated in generalized chronic periodontitis (GCP), generalized aggressive periodontitis (GAgP), and healthy groups. Whole-mouth clinical periodontal measurements were recorded. Salivary, serum