Merck
RAB0426
Sigma-Aldrich
Human P-Selectin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
Cytokine detection kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 0.041-30 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SELP(6403)
詳細
The Human P-Selectin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human P-Selectin in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.P-selectin, also known as cluster of differentiation 62 (CD62) or granule membrane protein 140 (GMP-140), is a Ca2+-dependent lectin. It is expressed within alpha-granules of platelets and the Weibel-Palade bodies of endothelial cells.[1]
免疫原
Recombinant Human P-Selectin
アプリケーション
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human P-Selectin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit has been used in ELISA to quantify P-selectin levels in platelet lysates.[2]
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
生物化学的/生理学的作用
P-selectin serves as an adhesion molecule and plays an important role in leukocyte rolling and attachment.[1] In addition, it also acts a receptor for myeloid cells by associating with sialylated, fucosylated lactosaminoglycans.[3] Overexpression of P-selectin has been observed in apparently healthy women at risk for future vascular events.[1]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of selenium in the MAPK signaling cascade.
Rashtchizadeh N, et al.
Journal of cardiovascular and thoracic research, 7(3), 107-107 (2015)
Nadereh Rashtchizadeh et al.
Journal of cardiovascular and thoracic research, 7(3), 107-112 (2015-10-03)
This study aimed to discover by which mechanism selenium (Se) suppresses stimulated platelets stimulation in oxidative stress underlying diseases. Human platelets pretreated with Se and stimulated by Cu(2+)-oxidized low density of lipoprotein (OxLDL) or thrombin before assessment of P-selectin and
Identification of a specific glycoprotein ligand for P-selectin (CD62) on myeloid cells.
Moore K L, et al.
The Journal of Cell Biology, 118(2), 445-456 (1992)
Soluble P-selectin and the risk of future cardiovascular events.
Ridker P M, et al.
Circulation, 103(4), 491-495 (2001)