Merck
RAB0390
Sigma-Aldrich
Human NT-4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
製品RAB0390は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.4-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NTF4(4909)
関連するカテゴリー
詳細
The Human NT-4 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human NT-4 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human NT4
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katie Beck-Felts et al.
Trials, 21(1), 871-871 (2020-10-23)
Suicide risk among individuals with schizophrenia (SZ) is intractably high, with over 40% of individuals attempting to take their own lives during their lifetime and an estimated 5-10% completing suicide. At present, available pharmacological and psychotherapeutic treatments offer limited risk
Margaret L Eng et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 179, 151-159 (2019-04-30)
Tetrabromobisphenol A bis(2,3-dibromopropyl ether) (TBBPA-BDBPE) and 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane (BTPBE) are both brominated flame retardants (BFRs) that have been detected in birds; however, their potential biological effects are largely unknown. We assessed the effects of embryonic exposure to TBBPA-BDBPE and BTBPE in