Merck
RAB0259
Sigma-Aldrich
Human IL-15 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 3.3-800 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL15(3600)
詳細
Interleukin-15 (IL-15) is a four α-helical bundle cytokine[1] expressed in the immune system as well as in the skeletal muscles.[2] The IL-15 gene is mapped to human chromosome 4q31.21.[3]
The Human IL-15 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-15 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-15
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Interleukin-15 (IL-15) is an immunomodulatory cytokine,[2] that plays a key role in the cluster of differentiation CD8+ T cell memory..[2] It plays a crucial role in the healing of chronic wounds.[1] IL -15 has been implicated in the pathogenesis of autoimmune diseases.[4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Fang et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 143(3), 335-343 (2006-02-04)
Interleukin-15 (IL-15) plays an important role in adaptive immune systems in vertebrates with similar bioactivities to interleukin-2 (IL-2). Here we report molecular cloning, sequence analysis and distribution of an IL-15 homologue from a pufferfish (Tetraodon nigroviridis). It is located within
A M Jones et al.
International journal of molecular medicine, 38(3), 679-686 (2016-07-28)
Chronic wounds represent a significant burden to health services and are associated with patient morbidity. Novel methods to diagnose and/or treat problematic wounds are needed. Interleukin (IL)-15 is a cytokine involved in a number of biological processes and disease states such
Krzysztof Ficek et al.
Frontiers in physiology, 10, 876-876 (2019-07-25)
Based on the important role of interleukin-15 (IL-15) in human metabolism and, in consequence, in body composition modulation, we examined whether rs1589241 and rs1057972 polymorphisms, analyzed individually or in combination, would influence the effects of a training program. Accordingly, we
Thomas A Waldmann
Arthritis research & therapy, 6(4), 174-177 (2004-07-01)
Interleukin (IL)-15 is a dangerous inflammatory cytokine that induces tumor-necrosis factor-alpha, IL-1beta and inflammatory chemokines. It inhibits self-tolerance mediated by IL-2 mediated activation-induced cell death and facilitates maintenance of CD8+ memory T-cell survival including that of self-directed memory cells. Disordered
Yan Xia et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 37(5), 257-266 (2014-05-09)
Tumor-targeted cytokines are a new class of pharmaceutical anticancer agents often considered superior to the corresponding unconjugated cytokines for therapeutic purposes. We generated a new fusion protein, dsNKG2D-IL-15, in which double NKG2D extracellular domains were fused to IL-15, in Escherichia