Merck
RAB0214
Sigma-Aldrich
Mouse HGF ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 400 pg/mL
standard curve range: 0.614-60 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Hgf(15234)
関連するカテゴリー
詳細
The Mouse HGF (Hepatocyte Growth Factor) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse HGF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse HGF
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Wen et al.
Journal of translational medicine, 12, 114-114 (2014-06-03)
Autologous transplantation of modified mesenchymal stem cells (MSCs) is a promising candidate for the treatment of the refractory clinical disease, avascular necrosis of the femoral head (ANFH). Our previous attempts by compounding MSCs with medical fibrin glue to treat ANFH
Wenzheng Xia et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7039-7047 (2017-09-14)
Mesenchymal stem cell (MSC)‑based therapies have demonstrated efficacy in animal models of cardiovascular diseases. However, MSCs decrease in quantity and quality with age, which reduces their capacity for damage repair. Long noncoding (lnc) RNAs regulate gene transcription and the fate
Caroline A Enns et al.
Blood, 136(8), 989-1001 (2020-05-10)
Matriptase-2 (MT2), encoded by TMPRSS6, is a membrane-anchored serine protease that plays a key role in suppressing hepatic hepcidin expression. MT2 is synthesized as a zymogen and undergoes autocleavage for activation. Previous studies suggest that MT2 suppresses hepcidin by cleaving
Mishaal B Patel et al.
Carcinogenesis, 35(8), 1891-1900 (2014-05-31)
Activated cancer-associated human pancreatic stellate cells (CAhPSCs, which produce the collagenous stroma of pancreatic cancer [PC]) are known to play a major role in PC progression. Apart from inducing cancer cell proliferation and migration, CAhPSCs have also been implicated in
Jesse Hudson et al.
Molecular and cellular biology, 34(19), 3689-3701 (2014-07-30)
Breast cancers are stratified into distinct subtypes, which influence therapeutic responsiveness and patient outcome. Patients with luminal breast cancers are often associated with a better prognosis relative to that with other subtypes. However, subsets of patients with luminal disease remain