Merck
RAB0120
Sigma-Aldrich
Mouse CRG-2 / CXCL10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥87,100
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥87,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥87,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cxcl10(15945)
詳細
C-X-Cモチーフケモカインリガンド10(CXCL10)は、炎症性ケモカインです。[1]白血球輸送に必須です。[2]CXCL10は、インターフェロン-γ-誘導性タンパク質10とも呼ばれ、心血管疾患病態生理に関与しています。[1]
マウスCRG-2 ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)キットは、血清、血漿、細胞培養上清および尿中のマウスCRG-2を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
免疫原
組換えマウスCRG-2
アプリケーション
研究用途に限ります診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (サンドイッチ法、競合法&、間接法によるELISA)をご参照ください。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pleunie van den Borne et al.
BioMed research international, 2014, 893106-893106 (2014-05-29)
C-X-C motif ligand 10 (CXCL10), or interferon-inducible protein-10, is a small chemokine belonging to the CXC chemokine family. Its members are responsible for leukocyte trafficking and act on tissue cells, like endothelial and vascular smooth muscle cells. CXCL10 is secreted
Julia Birkholz et al.
Human immunology, 75(6), 584-591 (2014-02-18)
Interleukin (IL)-27 is known to be increased considerably in cord blood (CB) dendritic cells (DCs) after TLR ligation. Previously, we demonstrated that also basal IL-27 levels are higher in CB DCs. Here, we examined effects of IL-27 on monocyte derived
Reza Vazirinejad et al.
Neuroimmunomodulation, 21(6), 322-330 (2014-03-20)
The etiology of several autoimmune diseases, including multiple sclerosis (MS), has still not been completely clarified. MS is defined as an autoimmune disease with clinical features of a chronic, inflammatory and demyelinating autoimmune disorder which affects the central nervous system.
Christina Hermanrud et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 34(7), 498-504 (2014-01-22)
Interferon beta (IFNβ) is used as a first-line treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis (MS). The occurrence of neutralizing antidrug antibodies (NAbs) against IFNβ may reduce treatment response. Therefore, clinical monitoring of NAbs is currently executed using bioassays, but several bioassays
Muhammad Zaeem Noman et al.
Science advances, 6(18), eaax7881-eaax7881 (2020-06-05)
One of the major challenges limiting the efficacy of anti-PD-1/PD-L1 therapy in nonresponding patients is the failure of T cells to penetrate the tumor microenvironment. We showed that genetic or pharmacological inhibition of Vps34 kinase activity using SB02024 or SAR405