Merck
SML1254
Sigma-Aldrich
R547
≥98% (HPLC)
別名:
Ro 4584820, [4-Amino-2-(1-methanesulfonylpiperidin-4-ylamino)pyrimidin-5-yl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,610
¥20,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,610
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21F2N5O4S
CAS番号:
分子量:
441.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,610
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(NC2CCN(S(=O)(C)=O)CC2)=NC=C1C(C3=C(OC)C=CC(F)=C3F)=O
InChI
1S/C18H21F2N5O4S/c1-29-13-4-3-12(19)15(20)14(13)16(26)11-9-22-18(24-17(11)21)23-10-5-7-25(8-6-10)30(2,27)28/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24)
InChI Key
JRNJNYBQQYBCLE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4 with Ki of 2 nM for CDK1/cyclin B, 3 nM for CDK2/cyclin E, and 1 nM for CDK4/cyclin D1. R547 is less potent for CDK7 and GSK3α/β, and inactive (Ki > 5,000 nmol/L) against a panel of >120 unrelated kinases. R547 was shown to inhibit retinoblastoma protein in tumor cells and xenografts and showed up to 95% tumor growth inhibition in the HCT116 human colorectal tumor xenograft model in nude mice.
R547 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Cyclin-Dependent Kinases (CDK) 1, 2 and 4.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a